7-Methoxycoumarin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
A15441.06 A15441.14 A15441.22
A15441.06EA 508 DKK
A15441.06 A15441.14 A15441.22
7-Methoxycoumarin ≥98%
7-Methoxycoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 531-59-9 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 141728
Formel: C₁₀H₈O₃
Molekylvægt: 176.17 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 117…120 °C
Massefylde: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006876
CAS-nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3