Cumarin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 776 DKK
8.22316.0250 8.22316.1000
Cumarin til syntese, Sigma-Aldrich®
Cumarin
Formel: C₉H₆O₂
Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Massefylde: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006850
CAS-nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3