Cumarin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 148 DKK
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Cumarin ≥99.0% (by GC)
Cumarin
Formel: C₉H₆O₂
Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Massefylde: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006850
CAS-nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency