Cumarin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15336.0B
A15336.0I
A15336.30
A15336.0BEA
1740
DKK
A15336.0B
A15336.0I
A15336.30
Cumarin ≥98%
Cumarin
Purity: 98%
CAS No.: 91-64-5
Molecular Formula: C9H6O2
Formula Weight: 146.15
Flash Point: 162°(323°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 297-299°
Beilstein Reference: 383644
Merck Reference: 14,2562
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006850
Formel:
C₉H₆O₂ Kogepunkt: 297…299 °C Smeltepunkt: 68…71 °C Massefylde: 0,935 Flammepunkt: 162 °C (323 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006850 CAS-nummer: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2562 |