Chroman-4-one ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Synonymer:
4-Chromanone
A11242.06
A11242.14
A11242.22
A11242.06EA
591
DKK
A11242.06
A11242.14
A11242.22
Chroman-4-one ≥98%
Chroman-4-one
Purity: 98+%
CAS No.: 491-37-2
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 127-128°/13mm
Beilstein Reference: 124652
MDL No.: MFCD00006840
Formel:
C₉H₈O₂ Kogepunkt: 127…128 °C (13 mmHg) Smeltepunkt: 36…40 °C Massefylde: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C) Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006840 CAS-nummer: 491-37-2 EINECS: 207-736-3 |