Chroman-4-one 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
153460100 153460500
ACRO153460100EA 699 DKK
ACRO153460100 ACRO153460500
Chroman-4-one 96%
Chroman-4-one
Formel: C₉H₈O₂
Kogepunkt: 127…128 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 34…40 °C
Massefylde: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flammepunkt: 110 °C
MDL Number: MFCD00006840
CAS-nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %