Biphenyl til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03090.1000 8.03090.9045
8.03090.1000EA 372 DKK
8.03090.1000 8.03090.9045
Biphenyl til syntese, Sigma-Aldrich®
Biphenyl
Formel: C₁₂H₁₀
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…70 °C
Massefylde: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003054
CAS-nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20°C) inSoluble
Melting Point 68 - 70 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Explosion Limit 0.7 - 3.4 %(V)
Ignition Point 570°C
Hill Formula C12H10
Chemical Formula C6H5C6H5