Biphenyl 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 407 DKK
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Biphenyl 99%
Biphenyl
Formel: C₁₂H₁₀
Kogepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Massefylde: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003054
CAS-nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %