4,4'-Biphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B22240.14 B22240.22 B22240.36
B22240.14EA 977 DKK
B22240.14 B22240.22 B22240.36
4,4'-Biphenol ≥99%
4,4'-Biphenol
Purity: 99% CAS No.: 92-88-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Odour: Odourless Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 1908886 MDL No.: MFCD00002348
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekylvægt: 186.21 g/mol
Kogepunkt: 355
Smeltepunkt: 279…285 °C
Massefylde: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002348
CAS-nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5