2,2'-Dihydroxybiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14800.14 A14800.22 A14800.36
A14800.14EA 297 DKK
A14800.14 A14800.22 A14800.36
2,2'-Dihydroxybiphenyl ≥99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 1806-29-7 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Flash Point: 154°(309°F) Melting Point: 107-111° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 1638363 MDL No.: MFCD00002210
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Kogepunkt: 314…316 °C
Smeltepunkt: 107…111 °C
Massefylde: 1,34
Flammepunkt: 154 °C (309 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002210
CAS-nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0