2,2'-Dihydroxybiphenyl 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 421 DKK
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihydroxybiphenyl 99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekylvægt: 186.21 g/mol
Kogepunkt: 315
Smeltepunkt: 108…111 °C
Massefylde: 0.83 g/cm³
Flammepunkt: 154 °C
MDL Number: MFCD00002210
CAS-nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm