Biphenyl-4-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
158710010 158712500
ACRO158710010EA 1640 DKK
ACRO158710010 ACRO158712500
Biphenyl-4-ol 97%
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Kogepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >163 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 165 °C
MDL Number: MFCD00002347
CAS-nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN nummer: 3077
Merck Index: 12,07459
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %