Biphenyl-2-ol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10592.0E A10592.30 A10592.36
A10592.0EEA 1980 DKK
A10592.0E A10592.30 A10592.36
Biphenyl-2-ol ≥99%
Biphenyl-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 90-43-7 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 124°(255°F) Odour: Mild Boiling Point: 152-154°/15mm Beilstein Reference: 606907 Merck Reference: 14,7304 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002208
Formel: C₁₂H₁₀O
Kogepunkt: 152…154 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Massefylde: 1,293
Flammepunkt: 124 °C (255 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002208
CAS-nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7304