2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23411.06 B23411.14 B23411.22
B23411.06EA 676 DKK
B23411.06 B23411.14 B23411.22
2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
2,2'-Dimethoxybiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 4877-93-4 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00067073
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Kogepunkt: 307,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 152…156 °C
Massefylde: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067073
CAS-nummer: 4877-93-4