4,4'-Diiodbiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
B21970.14
B21970.22
B21970.14EA
606
DKK
B21970.14
B21970.22
4,4'-Diiodbiphenyl ≥99%
4,4'-Diiodbiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 3001-15-8
Molecular Formula: C12H8I2
Formula Weight: 406.00
Melting Point: 205-211°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00001057
Formel:
C₁₂H₈I₂ Smeltepunkt: 205…211 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001057 CAS-nummer: 3001-15-8 EINECS: 221-080-5 ADR: 9,II |