4,4'-Difluorbiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 409 DKK
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorbiphenyl ≥99%
4,4'-Difluorbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Formel: C₁₂H₈F₂
Molekylvægt: 190.19 g/mol
Kogepunkt: 254…255 °C
Smeltepunkt: 87…89 °C
Massefylde: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000349
CAS-nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9 II
Merck Index: 13,03173