2-Fluorbiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06 A12227.09 A12227.14
A12227.06EA 929 DKK
A12227.06 A12227.09 A12227.14
2-Fluorbiphenyl ≥98%
2-Fluorbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 321-60-8 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 248° MDL No.: MFCD00000317
Formel: C₁₂H₉F
Molekylvægt: 172.2 g/mol
Kogepunkt: 248 °C
Smeltepunkt: 72…76 °C
Massefylde: 1.245
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000317
CAS-nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7