4,4'-Dibrombiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PBB No. 15
A14139.18 A14139.30
A14139.18EA 535 DKK
A14139.18 A14139.30
4,4'-Dibrombiphenyl ≥98%
4,4'-Dibrombiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 92-86-4 Molecular Formula: C12H8Br2 Formula Weight: 312.02 Melting Point: 164-169° Boiling Point: 355-360° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000101
Formel: C₁₂H₈Br₂
Kogepunkt: 355…360 °C
Smeltepunkt: 164…169 °C
Massefylde: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000101
CAS-nummer: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN nummer: 3152
ADR: 9,II