2,2'-Dibrombiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
A17632.03 A17632.06 A17632.14
A17632.03EA 743 DKK
A17632.03 A17632.06 A17632.14
2,2'-Dibrombiphenyl ≥98%
2,2'-Dibrombiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 13029-09-9 Molecular Formula: C12H8Br2 Formula Weight: 312.02 Melting Point: 78-81° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00093707
Formel: C₁₂H₈Br₂
Molekylvægt: 312 g/mol
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093707
CAS-nummer: 13029-09-9
ADR: 9 II