2,3,5,6-Tetramethylbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1-sulphonyl chloride
A13313.09
A13313.18
A13313.09EA
511
DKK
A13313.09
A13313.18
2,3,5,6-Tetramethylbenzensulfonylchlorid ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylbenzensulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 60706-63-0
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1876644
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014723
Formel:
C₁₀H₁₃ClO₂S Smeltepunkt: 97…101 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014723 CAS-nummer: 60706-63-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |