2,4,6-Trimethylbenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
L01952.06 L01952.14
L01952.06EA 663 DKK
L01952.06 L01952.14
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 4170-90-5 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 140°/15mm MDL No.: MFCD00014422
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 85…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014422
CAS-nummer: 4170-90-5
EINECS: 224-032-1