5-tert-Butyl-m-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
383
DKK
A19220.22
A19220.36
5-tert-Butyl-m-xylen ≥98%
5-tert-Butyl-m-xylen
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formel:
C₁₂H₁₈ Molekylvægt: 162.27 g/mol Kogepunkt: 207…209 °C Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 0.86 Flammepunkt: 84 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS-nummer: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |