2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
A11775.14 A11775.22 A11775.36
A11775.14EA 583 DKK
A11775.14 A11775.22 A11775.36
2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99%
2-Mesitylensulfonylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 773-64-8 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 53-57° Boiling Point: 150°/20mm Beilstein Reference: 1107601 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007434
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molekylvægt: 218.7 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 53…57 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007434
CAS-nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 II