2-Mesitylensulfonylchlorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 411 DKK
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylensulfonylchlorid 99%
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molekylvægt: 218.7 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 53…57 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00007434
CAS-nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)