2,3,5-Trimethylhydroquinon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22819.22
B22819.36
B22819.22EA
494
DKK
B22819.22
B22819.36
2,3,5-Trimethylhydroquinon ≥98%
2,3,5-Trimethylhydroquinon
Purity: 98%
CAS No.: 700-13-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 1909183
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002346
Formel:
C₉H₁₂O₂ Kogepunkt: 295 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 169…174 °C Flammepunkt: 140 °C (284 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002346 CAS-nummer: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |