3,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
B24926.06 B24926.14
B24926.06EA 1320 DKK
B24926.06 B24926.14
3,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
3,4-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 6966-10-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Melting Point: 62-65° Boiling Point: 218-221° MDL No.: MFCD00004647
Formel: C₉H₁₂O
Kogepunkt: 218…221 °C
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004647
CAS-nummer: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0