2-Fluormesitylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene, Fluoromesitylene, 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
A12779.03 A12779.06
A12779.03EA 438 DKK
A12779.03 A12779.06
2-Fluormesitylen 98%
2-Fluormesitylen
Purity: 98% CAS No.: 392-69-8 Molecular Formula: C9H11F Formula Weight: 138.19 Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 163-165° MDL No.: MFCD00052365
Formel: C₉H₁₁F
Molekylvægt: 138.18 g/mol
Kogepunkt: 163…165 °C
Massefylde: 0.975
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052365
CAS-nummer: 392-69-8