2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
A14407.09 A14407.18
A14407.09EA 956 DKK
A14407.09 A14407.18
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 938-18-1 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 143-146°/60mm Beilstein Reference: 776108 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013650
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Kogepunkt: 143…146 °C (60 mmHg)
Massefylde: 1,10
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013650
CAS-nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II