2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 662 DKK
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Kogepunkt: 143…146 °C (60 mmHg)
Massefylde: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013650
CAS-nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %