2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11280.06 A11280.14 A11280.22
A11280.06EA 1070 DKK
A11280.06 A11280.14 A11280.22
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 57199-00-5 Molecular Formula: C16H23ClO Formula Weight: 266.81 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2269534 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015030
Formel: C₁₆H₂₃ClO
Kogepunkt: 107…108 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015030
CAS-nummer: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II