4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25089.03 B25089.06 B25089.14
B25089.03EA 523 DKK
B25089.03 B25089.06 B25089.14
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
4,4'-Dimethylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 613-33-2 Molecular Formula: C14H14 Formula Weight: 182.27 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00008545
Formel: C₁₄H₁₄
Kogepunkt: 295 °C
Smeltepunkt: 118…122 °C
Massefylde: 1,102 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008545
CAS-nummer: 613-33-2
EINECS: 210-337-7