4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250
8.08125.1000
8.08125.0250EA
612
DKK
8.08125.0250
8.08125.1000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O Kogepunkt: 428 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 172 °C Flammepunkt: 220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS-nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 172 - 175 °C |
Molar Mass | 268.35 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Flash Point | 220 °C |
Ignition Point | 480 °C |