4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Michlers keton
A11889.22 A11889.36
A11889.22EA 502 DKK
A11889.22 A11889.36
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Purity: 98% CAS No.: 90-94-8 Molecular Formula: C17H20N2O Formula Weight: 268.36 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 174-176° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 790733 Merck Reference: 14,6177 MDL No.: MFCD00008312
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
Molekylvægt: 268.36 g/mol
Kogepunkt: >360 °C
Smeltepunkt: 174…176 °C
Flammepunkt: 220 °C (428 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008312
CAS-nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN nummer: 2811
Merck Index: 12,06265