4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Michlers keton
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 210 DKK
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
Molekylvægt: 268.36 g/mol
Kogepunkt: 428
Smeltepunkt: 171…176 °C
Flammepunkt: 220
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008312
CAS-nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
Merck Index: 12,06265
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %