4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B22288.14
B22288.22
B22288.14EA
846
DKK
B22288.14
B22288.22
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Molekylvægt: 324.47 g/mol Kogepunkt: 420 Smeltepunkt: 93…95 °C Flammepunkt: 151 °C (303 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS-nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN nummer: 3077 |