4-Methylbenzophenon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
126350500 126352500
ACRO126350500EA 522 DKK
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Methylbenzophenon 97%
4-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Kogepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…57 °C
Massefylde: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 143 °C
MDL Number: MFCD00008553
CAS-nummer: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %