2-Methylbenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98+%
CAS No.: 131-58-8
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₂O Kogepunkt: 309…311 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1,085 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008518 CAS-nummer: 131-58-8 EINECS: 205-032-0 Merck Index: 14,7317 |