2,5-Di-tert-butylhydroquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 359 DKK
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydroquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molekylvægt: 222.33 g/mol
Kogepunkt: 334
Smeltepunkt: 212
Massefylde: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C