2,5-Di-tert-butylhydroquinon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14606.0B A14606.30
A14606.0BEA 1170 DKK
A14606.0B A14606.30
2,5-Di-tert-butylhydroquinon ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydroquinon
Purity: 98+% CAS No.: 88-58-4 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 321° Beilstein Reference: 2049542 MDL No.: MFCD00008825
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Kogepunkt: 321 °C
Smeltepunkt: 214…218 °C
Massefylde: 1,070
Flammepunkt: >200 °C (392 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8