2,5-Di-tert-butylhydroquinon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 767 DKK
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinon 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molekylvægt: 222.33 g/mol
Kogepunkt: 334
Smeltepunkt: 212…218 °C
Flammepunkt: 216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)