4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
A14405.06 A14405.14 A14405.22
A14405.06EA 647 DKK
A14405.06 A14405.14 A14405.22
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Purity: 99% CAS No.: 589-29-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 117-121° Boiling Point: 138-143°/1mm MDL No.: MFCD00004665
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138.17 g/mol
Kogepunkt: 138…143 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 117…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004665
CAS-nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2