4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
105280500 105280100
ACRO105280500EA 2460 DKK
ACRO105280500 ACRO105280100
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138.17 g/mol
Kogepunkt: 138…143 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 116…119 °C
MDL Number: MFCD00004665
CAS-nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %