3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 311 DKK
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 154…159 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 56…60 °C
Massefylde: 1,161 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00004649
CAS-nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %