2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 565 DKK
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol til syntese, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 62…64 °C
MDL Number: MFCD00004626
CAS-nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2