2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23008.03 B23008.06 B23008.14
B23008.03EA 547 DKK
B23008.03 B23008.06 B23008.14
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Purity: 97% CAS No.: 612-14-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 59-64° Beilstein Reference: 508775
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004626
CAS-nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9