2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
180410025 180410100
ACRO180410025EA 721 DKK
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 291 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Flammepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004626
CAS-nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %