Thymol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
A14563.22
A14563.30
A14563.36
A14563.22EA
398
DKK
A14563.22
A14563.30
A14563.36
Thymol ≥98%
Thymol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Formel:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Molekylvægt: 150.22 g/mol Kogepunkt: 231…233 °C Smeltepunkt: 49…52 °C Massefylde: 0.970 Flammepunkt: 102 °C (215 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002309 CAS-nummer: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN nummer: 2430 ADR: 8 III Merck Index: 13,09476 |