Thymol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
150331000 150335000 150330025
ACRO150331000EA 459 DKK
ACRO150331000 ACRO150335000 ACRO150330025
Thymol 99%
Thymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Massefylde: 0.96 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002309
CAS-nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN nummer: 2430
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %