4-Isopropylbenzyl alkohol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 259 DKK
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alkohol 97%
4-Isopropylbenzyl alkohol
Formel: C₁₀H₁₄O
Kogepunkt: 248 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 28 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004663
CAS-nummer: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %