2-Methylbenzyl alkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09
A12696.18
A12696.30
A12696.09EA
492
DKK
A12696.09
A12696.18
A12696.30
2-Methylbenzyl alkohol ≥98%
2-Methylbenzyl alkohol
Purity: 98%
CAS No.: 89-95-2
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5408
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1929783
MDL No.: MFCD00004622
Formel:
C₈H₁₀O Molekylvægt: 122.17 g/mol Kogepunkt: 219 °C Smeltepunkt: 33…37 °C Massefylde: 1.08 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004622 CAS-nummer: 89-95-2 EINECS: 201-954-2 |